Principaux documents
SAB1403032
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GDA antibody produced in mouse
clone 1D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CYPIN, GUANASE, KIAA1258, MGC9982, NEDASIN
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~76.05 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GDA(9615)
Description générale
The protein encoded by this gene is an enzyme that catalyzes the hydrolytic deamination of guanine, producing xanthine and ammonia. It is also known as a cytosolic regulator of PSD-95 postsynaptic targeting. (provided by RefSeq)
Immunogène
GDA (AAH53584, 1 a.a. ~ 454 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MCAAQMPPLAHIFRGTFVHSTWTCPMEVLRDHLLGVSDSGKIVFLEEASQQEKLAKEWCFKPCEIRELSHHEFFMPGLVDTHIHASQYSFAGSSIDLPLLEWLTKYTFPAEHRFQNIDFAEEVYTRVVRRTLKNGTTTACYFATIHTDSSLLLADITDKFGQRAFVGKVCMDLNDTFPEYKETTEESIKETERFVSEMLQKNYSRVKPIVTPRFSLSCSETLMGELGNIAKTRDLHIQSHISENRDEVEAVKNLYPSYKNYTSVYDKNNLLTNKTVMAHGCYLSAEELNVFHERGASIAHCPNSNLSLSSGFLNVLEVLKHEVKIGLGTDVAGGYSYSMLDAIRRAVMVSNILLINKVNEKSLTLKEVFRLATLGGSQALGLDGEIGNFEVGKEFDAILINPKASDSPIDLFYGDFFGDISEAVIQKFLYLGDDRNIEEVYVGGKQVVPFSSSV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable