Principaux documents
SAB1403002
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAGE1 antibody produced in mouse
clone 6G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GAGE-9, GAGEB1, PAGE-1
100 μG
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~43.2 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PAGE1(8712)
Description générale
This gene belongs to a family of genes that are expressed in a variety of tumors but not in normal tissues, except for the testis. Unlike the other gene family members, this gene does not encode an antigenic peptide. Nothing is presently known about the function of this protein. (provided by RefSeq)
Immunogène
PAGE1 (NP_003776.2, 1 a.a. ~ 146 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGFLRRLIYRRRPMIYVESSEESSDEQPDEVESPTQSQDSTPAEEREDEGASAAQGQEPEADSQELVQPKTGCELGDGPDTKRVCLRNEEQMKLPAEGPEPEADSQEQVHPKTGCERGDGPDVQELGLPNPEEVKTPEEDEGQSQP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable