Documents
SAB1402858
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NINJ1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G5, ascites fluid
Synonyme(s) :
NIN1, NINJURIN
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G5, monoclonal
Poids mol.
antigen ~33.37 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NINJ1(4814)
Description générale
The ninjurin protein is upregulated after nerve injury both in dorsal root ganglion neurons and in Schwann cells (Araki and Milbrandt, 1996 [PubMed 8780658]). It demonstrates properties of a homophilic adhesion molecule and promotes neurite outgrowth from primary cultured dorsal root ganglion neurons.[supplied by OMIM
Immunogène
NINJ1 (NP_004139.1, 1 a.a. ~ 66 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDSGTEEYELNGGLPPGTPGSPDASPARWGWRHGPINVNHYASKKSAAESMLDIALLMANASQLKA
Forme physique
Clear solution
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable