MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB1402776
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FLOT2, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ECS-1, ECS1, ESA, ESA1, M17S1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~67.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FLOT2(2319)
Description générale
Caveolae are small domains on the inner cell membrane involved in vesicular trafficking and signal transduction. This gene encodes a caveolae-associated, integral membrane protein, which is thought to function in neuronal signaling. (provided by RefSeq)
Immunogène
FLOT2 (AAH17292, 1 a.a. ~ 379 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTLQPRCEDVETAEGVALTVTGVAQVKIMTEKELLAVACEQFLGKNVQDIKNVVLQTLEGHLRSILGTLTVEQIYQDRDQFAKLVREVAAPDVGRMGIEILSFTIKDVYDKVDYLSSLGKTQTAVVQRDADIGVAEAERDAGIREAECKKEMLDVKFMADTKIADSKRAFELQKSAFSEEVNIKTAEAQLAYELQGAREQQKIRQEEIEIEVVQRKKQIAVEAQEILRTDKELIATVRRPAEAEAHRIQQIAEGEKVKQVLLAQAEAEKIRKIGEAEAAVIEAMGKAEAERMKLKAEAYQKYGDAAKMALVLEALPQIAAKIAAPLTKVDEIVVLSGDNSKVTSEVNRLLAELPASVHALTGVDLSKIPLIKKATGVQV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable