Principaux documents
SAB1402733
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL9A3 antibody produced in mouse
clone 2B5, ascites fluid
Synonyme(s) :
DJ885L7.4.1, EDM3, FLJ90759, IDD, MED
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B5, monoclonal
Poids mol.
antigen ~32.6 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL9A3(1299)
Description générale
This gene encodes one of the three alpha chains of type IX collagen, the major collagen component of hyaline cartilage. Type IX collagen, a heterotrimeric molecule, is usually found in tissues containing type II collagen, a fibrillar collagen. Mutations in this gene are associated with multiple epiphyseal dysplasia. (provided by RefSeq)
Immunogène
COL9A3 (NP_001844, 280 a.a. ~ 338 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GDLGRPGPKGTPGVAGPSGEPGMPGKDGQNGVPGLDGQKGEAGRNGAPGEKGPNGLPGL
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable