Principaux documents
SAB1402662
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARL9 antibody produced in mouse
clone 7A2, ascites fluid, solution
200 μL
715,00 $
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 μL
715,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7A2, monoclonal
Forme
solution
Poids mol.
antigen ~40.8 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARL9(132946)
Description générale
ARL9 is a member of the small GTPase protein family with a high degree of similarity to ARF (MIM 103180) proteins of the RAS superfamily.[supplied by OMIM
Immunogène
ARL9 (NP_996802.1, 1 a.a. ~ 123 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEFLEIGGSKPFRSYWEMYLSKGLLLIFVVDSADHSRLPEAKKYLHQLIAANPVLPLVVFANKQDLEAAYHITDIHEALALSEVGNDRKMFLFGTYLTKNGSEIPSTMQDAKDLIAQLAADVQ
Forme physique
Clear solution
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable