Principaux documents
SAB1402630
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ILKAP, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp434J2031, FLJ10181, MGC4846, PP2C-DELTA
100 μG
715,00 $
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
715,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ILKAP(80895)
Description générale
The protein encoded by this gene is a protein serine/threonine phosphatase of the PP2C family. This protein can interact with integrin-linked kinase (ILK/ILK1), a regulator of integrin mediated signaling, and regulate the kinase activity of ILK. Through the interaction with ILK, this protein may selectively affect the signaling process of ILK-mediated glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3beta), and thus participate in Wnt signaling pathway. (provided by RefSeq)
Immunogène
ILKAP (NP_110395, 293 a.a. ~ 392 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IGDGQYKRCGVTSVPDIRRCQLTPNDRFILLACDGLFKVFTPEEAVNFILSCLEDEKIQTREGKSAADARYEAACNRLANKAVQRGSADNVTVMVVRIGH
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable