SAB1402610
Monoclonal Anti-SCYL3 antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
PACE-1, PACE1, RP1-97P20.2
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.99 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCYL3(57147)
Immunogène
Sequence
SLTEESMPWKSSLPQKISLVQRGDDADQIEPPKVSSQERPLKVPSELGLGEEFTIQVKKKPVKDPEMDWFADMIPEIKPSAAFLILPELRTEMVPKKDDVSPVMQFSS
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable