Principaux documents
SAB1402577
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFB1M antibody produced in mouse
clone 4E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CGI-75, CGI75, mtTFB, mtTFB1
100 μG
715,00 $
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
715,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~64.17 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFB1M(51106)
Description générale
The transcription of genes from mitochondrial DNA requires a mitochondrial RNA polymerase (see POLRMT, MIM 601778) and a DNA-binding transcription factor (see TFAM, MIM 600438). Transcription factor B1 (TFB1M) is a part of this transcription complex.[supplied by OMIM
Immunogène
TFB1M (AAH17788, 1 a.a. ~ 346 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAASGKLSTCRLPPLPTIREIIKLLRLQAAKQLSQNFLLDLRLTDKIVRKAGNLTNAYVYEVGPGPGGITRSILNADVAELLVVEKDTRFIPGLQMLSDAAPGKLRIVHGDVLTFKVEKAFSESLKRPWEDDPPNVHIIGNLPFSVSTPLIIKWLENISCRDGPFVYGRTQMTLTFQKEVAERLAANTGSKQRSRLSVMAQYLCNVRHIFTIPGQAFVPKPEVDVGVVHFTPLIQPKIEQPFKLVEKVVQNVFQFRRKYCHRGLRMLFPEAQRLESTGRLLELADIDPTLRPRQLSISHFKSLCDVYRKMCDEDPQLFAYNFREELKRRKSKNEEKEEDDAENYRL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable