Principaux documents
SAB1402564
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYCBP antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AMY-1
100 μG
715,00 $
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
715,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.44 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MYCBP(26292)
Description générale
The MYCBP gene encodes a protein that binds to the N-terminal region of MYC (MIM 190080) and stimulates the activation of E box-dependent transcription by MYC.[supplied by OMIM
Immunogène
MYCBP (AAH08686, 1 a.a. ~ 103 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAHYKAADSKREQFRRYLEKSGVLDTLTKVLVALYEEPEKPNSALDFLKHHLGAATPENPEIELLRLELAEMKEKYEAIVEENKKLKAKLAQYEPPQEEKRAE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable