SAB1402496
Monoclonal Anti-PQBP1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MRX55, MRXS3, MRXS8, NPW38, RENS1, SHS
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.13 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PQBP1(10084)
Description générale
Immunogène
Sequence
LAPYPKSKKAVSRKDEELDPMDPSSYSDAPRGTWSTGLPKRNEAKTGADTTAAGPLFQQRPYPSPGAVLRANAEASRTKQQD
Forme physique
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable