Principaux documents
SAB1402485
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RAPGEF5 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
GFR, KIAA0277, MR-GEF, REPAC
100 μG
715,00 $
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
715,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~74.95 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAPGEF5(9771)
Description générale
Members of the RAS (see HRAS; MIM 190020) subfamily of GTPases function in signal transduction as GTP/GDP-regulated switches that cycle between inactive GDP- and active GTP-bound states. Guanine nucleotide exchange factors (GEFs), such as RAPGEF5, serve as RAS activators by promoting acquisition of GTP to maintain the active GTP-bound state and are the key link between cell surface receptors and RAS activation (Rebhun et al., 2000 [PubMed 10934204]).[supplied by OMIM
Immunogène
RAPGEF5 (AAH39203, 1 a.a. ~ 444 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGSSRLRVFDPHLERKDSAAALSDRELPLPTFDVPYFKYIDEEDEDDEWSSRSQSSTEDDSVDSLLSDRYVVVSGTPEKILEHLLNDLHLEEVQDKETETLLDDFLLTYTVFMTTDDLCQALLRHYSAKKYQGKEENSDVPRRKRKVLHLVSQWIALYKDWLPEDEHSKMFLKTIYRNVLDDVYEYPILEKELKEFQKILGMHRRHTVDEYSPQKKNKALFHQFSLKENWLQHRGTVTETEEIFCHVYITEHSYVSVKAKVSSIAQEILLCSQLGKRVQLVKKFIKIAAHCKAQRNLNSFFAIVMGLNTASVSRLSQTWEKIPGKFRKLFSELESLTDPSLNHKAYRDAFKKMKPPKIPFVPLLLKDVTFIHEGNKTFLDNLVNFEKLHMIADTVRTLRHCRTNQFGDLSPKEHQELKSYVNHLYVIDSQQALFELSHRIEPRV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable