SAB1402459
Monoclonal Anti-VAPB antibody produced in mouse
clone 1A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ALS8, VAMP-B, VAMP-C, VAP-B, VAP-C
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~37.11 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VAPB(9217)
Description générale
Immunogène
Sequence
ELPAENDKPHDVEINKIISTTASKTETPIVSKSLSSSLDDTEVKKVMEECKRLQGEVQRLREENKQFKEEDGLRMRKTVQSNSPISALAPTGKEEGLSTR
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable