Principaux documents
SAB1402287
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NEUROD2 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC26304, NDRF, bHLHa1
100 μG
715,00 $
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
715,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
715,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~38.21 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEUROD2(4761)
Description générale
This gene encodes a member of the neuroD family of neurogenic basic helix-loop-helix (bHLH) proteins. Expression of this gene can induce transcription from neuron-specific promoters, such as the GAP-43 promoter, which contain a specific DNA sequence known as an E-box. The product of the human gene can induce neurogenic differentiation in non-neuronal cells in Xenopus embryos, and is thought to play a role in the determination and maintenance of neuronal cell fates. (provided by RefSeq)
Immunogène
NEUROD2 (NP_006151.2, 266 a.a. ~ 375 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RTHGYCAAYETLYAAAGGGGASPDYNSSEYEGPLSPPLCLNGNFSLKQDSSPDHEKSYHYSMHYSALPGSRPTGHGLVFGSSAVRGGVHSENLLSYDMHLHHDRGPMYEE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable