SAB1402229
Monoclonal Anti-HOXB5 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
HHO.C10, HOX2, HOX2A, HU-1, Hox2.1
715,00 $
About This Item
715,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3F10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~36.89 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HOXB5(3215)
Description générale
Immunogène
Sequence
EGQTPQIFPWMRKLHISHDMTGPDGKRARTAYTRYQTLELEKEFHFNRYLTRRRRIEIAHALCLSERQIKIWFQNRRMKWKKDNKLKSMSLATAGSAF
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable