SAB1402084
Monoclonal Anti-SLC13A5 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp686E17257, MGC138356, NACT
705,00 $
About This Item
705,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC13A5(284111)
Description générale
Immunogène
Sequence
VEAILQQMEATSAATEAGLELVDKGKAKELPGSQVIFEGPTLGQQEDQERKRLCK
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable