SAB1402082
Monoclonal Anti-FBXL22 antibody produced in mouse
clone 1B6, ascites fluid
Synonyme(s) :
FLJ39626, Fbl22, MGC75496
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B6, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FBXL22(283807)
Description générale
Immunogène
Sequence
MHITQLNRECLLHLFSFLDKDSRKSLARTCSQLHDVFEDPALWSLLHFRSLTELQKDNFLLGPALRSLSICWHSSRVQVCSIEDWLKSAFQRSICSRHESLVNDFLLRVC
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable