SAB1402064
Anti-SEMA3D antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC39708, Sema-Z2, coll-2
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEMA3D(223117)
Immunogène
Sequence
MADIRAVFNGPYAHKESADHRWVQYDGRIPYPRPGTCPSKTYDPLIKSTRDFPDDVISFIKRHSVMYKSVYPVAGGPTFKRINVDYRLTQIVVDHVIAEDGQYDVMFLGTDIGTVLKVVSISKEKWNMEEVVLEELQIFKHSSIILNMELSLKQQQLYIGSRDGLVQLSLHRCDTYGKACADCCLARDPYCAWDGNACSRYAPTSKRRARRQDVKYGDPITQCWDIEDSISHETADEKVIFGIEFNSTFLECIPKSQQATIKWYIQRSGDEHREELKPDERIIKTEYGLLIRSLQKKDSGMYYCKAQEHTFIHTIVKLTLNVIENEQMENTQRAEHEEGKVKDLLAESRLRYKDYIQILSSPNFSLDQYCEQMWHREKRRQRNKGGPKWKHMQEMKKKRNRRHHRDLDELPRAVAT
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable