Principaux documents
SAB1401997
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPATA4 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC33432, SPEF1B, TSARG2
100 μG
672,00 $
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
672,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4A2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPATA4(132851)
Immunogène
SPATA4 (NP_653245, 206 a.a. ~ 305 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NELKAEFLILLHMLQRKLGRKLNPEWFDVKPTVGEVTLNHLPAQASGRRYNLKVKRGRVVPVLPNIGSGGSSHREIHVKQAGQHSYYSAMKPIRNMDKKP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable