SAB1401926
Monoclonal Anti-MBD3L1 antibody produced in mouse
clone 1C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MBD3L, MGC138263, MGC138269
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C7, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MBD3L1(85509)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAKSSQRKQRDCVNQCKSKPGLSTSIPLRMSSYTFKRPVTRITPHPGNEVRYHQWEESLEKPQQVCWQRRLQGLQAYSSAGELSSTLDLANTLQKLVPSYTGGSLLEDL
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable