Principaux documents
SAB1401924
Sigma-Aldrich
Anti-NKD2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Naked2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NKD2(85409)
Description générale
In the mouse, Nkd is a Dishevelled (see DVL1; MIM 601365)-binding protein that functions as a negative regulator of the Wnt (see WNT1; MIM 164820)-beta-catenin (see MIM 116806)-Tcf (see MIM 602272) signaling pathway.[supplied by OMIM
Immunogène
NKD2 (AAH12176.1, 1 a.a. ~ 311 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGKLQSKHAAAARKRRESPEGDSFVASAYASGRKGAEEAERRARDKQELPNGDPKEGPFREDQCPLQVALPAEKAEGREHPGQLLSADDGERAANREGPRGPGGQRLNIDALQCDVSVEEDDRQEWTFTLYDFDNCGKVTREDMSSLMHTIYEVVDASVNHSSGSSKTLRVKLTVSPEPSSKRKEGPPAGQDREPTRCRMEGELAEEPRVADRRLSAHVRRPSTDPQPCSERGPYCVDENTERRNHYLDLAGIENYTSRFGPGSQLCEKRSSAPRTHSGDKARGVGLCRELWSQAGHPQWPGPFPSGLVAV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable