Documents
SAB1401874
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-INHBE antibody produced in mouse
clone 4B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC4638
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4B5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INHBE(83729)
Description générale
INHBE is a member of the activin beta family (see INHBA; MIM 147290) that plays a role in pancreatic exocrine cell growth and proliferation (Hashimoto et al., 2006 [PubMed 16426570]).[supplied by OMIM
Immunogène
INHBE (AAH05161, 21 a.a. ~ 350 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTGSVCPSCGGSKLAPQAERALVLELAKQQILDGLHLTSRPRITHPPPQAALTRALRRLQPGSVAPGNGEEVISFATVTDSTSAYSSLLTFHLSTPRSHHLYHARLWLHVLPTLPGTLCLRIFRWGPRRRRQGSRTLLAEHHITNLGWHTLTLPSSGLRGEKSGVLKLQLDCRPLEGNSTVTGQPRRLLDTAGHQQPFLELKIRANEPGAGRARRRTPTCEPATPLCCRRDHYVDFQELGWRDWILQPEGYQLNYCSGQCPPHLAGSPGIAASFHSAVFSLLKANNPWPASTSCCVPTARRPLSLLYLDHNGNVVKTDVPDMVVEACGCS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable