Principaux documents
SAB1401834
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C10orf81 antibody produced in mouse
clone 3B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ23537, HEL185, bA211N11.2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3B6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Immunogène
C10orf81 (AAH36365, 1 a.a. ~ 282 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEQSSPGFRQTHLQDLSEATQDVKEENHYLTPRSVLLELDNIIASSDSGESIETDGPDQVSGRIECHYEPMESYFFKETSHESVDSSKEEPQTLPETQDGDLHLQEQGSGIDWCLSPADVEAQTTNDQKGSASLTVVQLSILINNIPDESQVEKLNVFLSPPDVINYLALTEATGRICVSQWEGPRRLGCIFCHGDHLLAVNDLKPQSLEEVSLFLTRSIQKEKLKLTIGRIPNSETFHAASCMCPSKCQSAAPSQLDKPRLNRAPKRSPAIKKSQQKGARE
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable