SAB1401828
Anti-LRRK1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ23119, FLJ27465, KIAA1790, RIPK6, Roco1
754,00 $
About This Item
754,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LRRK1(79705)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MSQRPPSMYWCVGPEESAVCPERAMETLNGAGDTGGKPSTRGGDPAARSRRTEGIRAAYRRGDRGGARDLLEEACDQCASQLEKGQLLSIPAAYGDLEMVRYLLSKRLVELPTEPTDDNPAVVAAYFGHTAVVQELLESLPGPCSPQRLLNWMLALACQRGHLGVVKLLVLTHGADPESYAVRKNEFPVIVRLPLYAAIKSGNEDIAIFLLRHGAYFCSYILLDSPDPSKHLLRKYFIEASPLPSSYPGKTVSSHCLWSVF
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable