SAB1401772
Monoclonal Anti-PARD3 antibody produced in mouse
clone 4G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ASIP, Baz, Bazooka, FLJ21015, PAR3, PAR3alpha
672,00 $
About This Item
672,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PARD3(56288)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
KIKIQESFTSEEERIRMKQEQERIQAKTREFRERQARERDYAEIQDFHRTFGCDDELMYGGVSSYEGSMALNARPQSPREGHMMDALYAQVKKPRNSKPSPVDSNRSTPS
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable