Principaux documents
SAB1401639
Sigma-Aldrich
Anti-STK36 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp434N0223, FU, KIAA1278
100 μG
754,00 $
754,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
754,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
754,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK36(27148)
Immunogène
STK36 (NP_056505.1, 1 a.a. ~ 1315 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEKYHVLEMIGEGSFGRVYKGRRKYSAQVVALKFIPKLGRSEKELRNLQREIEIMRGLRHPNIVHMLDSFETDKEVVVVTDYAEGELFQILEDDGKLPEDQVQAIAAQLVSALYYLHSHRILHRDMKPQNILLAKGGGIKLCDFGFARAMSTNTMVLTSIKGTPLYMSPELVEERPYDHTADLWSVGCILYELAVGTPPFYATSIFQLVSLILKDPVRWPSTISPCFKDFLQGLLTKDPRQRLSWPDLLYHPFIAGHVTIITEPAGPDLGTPFTSRLPPELQVLKDEQAHRLAPKGNQSRILTQAYKRMAEEAMQKKHQNTGPALEQEDKTSKVAPGTAPLPRLGATPQESSLLAGILASELKSSWAKSGTGEVPSAPRENRTTPDCERAFPEERPEVLGQRSTDVVDLENEEPDSDNEWQHLLETTEPVPIQLKAPLTLLCNPDFCQRIQSQLHEAGGQILNGILEGASHILPAFRVLSSLLSSCSDSVALYSFCREAGLPGLLLSLLRHSQESNSLQQQSWYGTFLQDLMAVIQAYFACTFNLERSQTSDSLQVFQEAANLFLDLLGKLLAQPDDSEQTLRRDSLMCFTVLCEAMDGNSRAISKAFYSSLLTTQQVVLDGLLHGLTVPQLPVHTPQGAPQVSQPLREQSEDIPGAISSALAAICTAPVGLPDCWDAKEQVCWHLANQLTEDSSQLRPSLISGLQHPILCLHLLKVLYSCCLVSEGLCRLLGQEPLALESLFMLIQGKVKVVDWEESTEVTLYFLTLLVFRLQNLPCGMEKLGSDVATLFTHSHVVSLVSAAACLLGQLGQQGVTFDLQPMEWMAAATHALSAPAEVRLTPPGSCGFYDGLLILLLQLLTEQGKASLIRDMSSSEMWTVLWHRFSMVLRLPEEASAQEGELSLSSPPSPEPDWTLISPQGMAALLSLAMATFTQEPQLCLSCLSQHGSILMSILKHLLCPSFLNQLRQAPHGSEFLPVVVLSVCQLLCFPFALDMDADLLIGVLADLRDSEVAAHLLQVCCYHLPLMQVELPISLLTRLALMDPTSLNQFVNTVSASPRTIVSFLSVALLSDQPLLTSDLLSLLAHTARVLSPSHLSFIQELLAGSDESYRPLRSLLGHPENSVRAHTYRLLGHLLQHSMALRGALQSQSGLLSLLLLGLGDKDPVVRCSASFAVGNAAYQAGPLGPALAAAVPSMTQLLGDPQAGIRRNVASALGNLGPEGLGEELLQCEVPQRLLEMACGDPQPNVKEAALIALRSLQQEPGIHQVLVSLGASEKLSLLSLGNQSLPHSSPRPASAKHCRKLIHLLRPAHSM
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable