Key Documents
SAB1401636
Sigma-Aldrich
Anti-TRAPPC3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
BET3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRAPPC3(27095)
Description générale
TRAPPC3 is a component of the TRAPP complex, which is involved in tethering of transport vesicles to the cis-Golgi membrane (Turnbull et al., 2005 [PubMed 15692564]).[supplied by OMIM
Immunogène
TRAPPC3 (NP_055223.1, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRQANRGTESKKMSSELFTLTYGALVTQLCKDYENDEDVNKQLDKMGFNIGVRLIEDFLARSNVGRCHDFRETADVIAKVAFKMYLGITPSITNWSPAGDEFSLILENNPLVDFVELPDNHSSLIYSNLLCGVLRGALEMVQMAVEAKFVQDTLKGDGVTEIRMRFIRRIEDNLPAGEE
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable