Principaux documents
SAB1401632
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OSTF1 antibody produced in mouse
clone 2E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ20559, OSF, SH3P2, bA235O14.1
100 μG
672,00 $
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
672,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OSTF1(26578)
Description générale
Osteoclast-stimulating factor-1 is an intracellular protein produced by osteoclasts that indirectly induces osteoclast formation and bone resorption (Reddy et al., 1998 [PubMed 10092216]).[supplied by OMIM
Immunogène
OSTF1 (AAH07459, 1 a.a. ~ 217 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSKPPPKPVKPGEGGQVKVFRALYTFEPRTPDELYFEEGDIIYITDMSDTNWWKGTSKGRTGLIPSNYVAEQAESIDNPLHEAAKRGNLSWLRECLDNRVGVNGLDKAGSTALYWACHGGHKDIVEMLFTQPNIELNQQNKLGDTALHAAAWKGYADIVQLFLAKGARTDLRNIEKKLAFDMATNAACASLLKKKQGTDAVRTLSNAEDYLDDEDSD
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable