Principaux documents
SAB1401586
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLASP1 antibody produced in mouse
clone 6E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
DKFZp686D1968, DKFZp686H2039, FLJ33821, FLJ41222, KIAA0622, MAST1
100 μG
672,00 $
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
672,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6E10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLASP1(23332)
Description générale
CLASPs, such as CLASP1, are nonmotor microtubule-associated proteins that interact with CLIPs (e.g., CLIP170; MIM 179838). CLASP1 is involved in the regulation of microtubule dynamics at the kinetochore and throughout the spindle (Maiato et al., 2003 [PubMed 12837247]).[supplied by OMIM
Immunogène
CLASP1 (NP_056097, 1133 a.a. ~ 1226 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DGLAKHPPPFSQPNSIPTAPSHKALRRSYSPSMLDYDTENLNSEEIYSSLRGVTEAIEKFSFRSQEDLNEPIKRDGKKECDIVSRDGGAASPAT
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable