SAB1401475
Monoclonal Anti-CHST3 antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
C6ST, C6ST1, HSD
672,00 $
About This Item
672,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHST3(9469)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
VAFAGKYKTWKKWLDDEGQDGLREEEVQRLRGNCESIRLSAELGLRQPAWLRGRYMLVRYEDVARGPLQKAREMYRFAGIPLTPQVEDWIQKNTQAAHDG
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable