SAB1401471
Monoclonal Anti-COX5A antibody produced in mouse
clone 1G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
COX, COX-VA, VA
672,00 $
About This Item
672,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G10, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COX5A(9377)
Description générale
Immunogène
Sequence
MLGAALRRCAVAATTRADPRGLLHSARTPGPAVAIQSVRCYSHGSQETDEEFDARWVTYFNKPDIDAWELRKGINTLVTYDMVPEPKIIDAALRACRRLNDFASTVRILEVVKDKAGPHKEIYPYVIQELRPTLNELGISTPEELGLDKV
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable