Principaux documents
SAB1401409
Sigma-Aldrich
Anti-SEMA3B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FLJ34863, LUCA-1, SEMA5, SEMAA, SemA, semaV
100 μG
754,00 $
754,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
754,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
754,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SEMA3B(7869)
Description générale
The semaphorin/collapsin family of molecules plays a critical role in the guidance of growth cones during neuronal development. The secreted protein encoded by this gene family member is important in axonal guidance and has been shown to act as a tumor suppressor by inducing apoptosis. (provided by RefSeq)
Immunogène
SEMA3B (AAH09113.1, 1 a.a. ~ 635 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNFVKLLHAYNRTHLLACGTGAFHPTCAFVEVGHRAEEPVLRLDPGRIEDGKGKSPYDPRHRAASVLVGEELYSGVAADLMGRDFTIFRSLGQRPSLRTEPHDSRWLNEPKFVKVFWIPESENPDDDKIYFFFRETAVEAAPALGRLSVSRVGQICRNDVGGQRSLVNKWTTFLKARLVCSVPGVEGDTHFDQLQDVFLLSSRDHRTPLLYAVFSTSSIFQGSAVCVYSMNDVRRAFLGPFAHKEGPMHQWVSYQGRVPYPRPGMCPSKTFGTFSSTKDFPDDVIQFARNHPLMYNSVLPTGGRPLFLQVGANYTFTQIAADRVAAADGHYDVLFIGTDVGTVLKVISVPKGSRPSAEGLLLEELHVFEDSAAVTSMQISSKRHQLYVASRSAVAQIALHRCAAHGRVCTECCLARDPYCAWDGVACTRFQPSAKRRFRRQDVRNGDPSTLCSGDSSRPALLEHKVFGVEGSSAFLECEPRSLQARVEWTFQRAGVTAHTQVLAEERTERTARGLLLRRLRRRDSGVYLCAAVEQGFTQPLRRLSLHVLSATQAERLARAEEAAPAAPPGPKLWYRDFLQLVEPGGGGSANSLRMCRPQPALQSLPLESRRKGRNRRTHAPEPRAERGPRSATHW
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable