Principaux documents
SAB1401204
Sigma-Aldrich
Anti-IFNGR1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CD119, FLJ45734, IFNGR
50 μG
672,00 $
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
672,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
672,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFNGR1(3459)
Catégories apparentées
Description générale
This gene (IFNGR1) encodes the ligand-binding chain (alpha) of the gamma interferon receptor. Human interferon-gamma receptor is a heterodimer of IFNGR1 and IFNGR2. A genetic variation in IFNGR1 is associated with susceptibility to Helicobacter pylori infection. In addition, defects in IFNGR1 are a cause of mendelian susceptibility to mycobacterial disease, also known as familial disseminated atypical mycobacterial infection. (provided by RefSeq)
Immunogène
IFNGR1 (AAH05333.1, 1 a.a. ~ 489 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALLFLLPLVMQGVSRAEMGTADLGPSSVPTPTNVTIESYNMNPIVYWEYQIMPQVPVFTVEVKNYGVKNSEWIDACINISHHYCNISDHVGDPSNSLWVRVKARVGQKESAYAKSEEFAVCRDGKIGPPKLDIRKEEKQIMIDIFHPSVFVNGDEQEVDYDPETTCYIRVYNVYVRMNGSEIQYKILTQKEDDCDEIQCQLAIPVSSLNSQYCVSAEGVLHVWGVTTEKSKEVCITIFNSSIKGSLWIPVVAALLLFLVLSLVFICFYIKKINPLKEKSIILPKSLISVVRSATLETKPESKYVSLITSYQPFSLEKEVVCEEPLSPATVPGMHTEDNPGKVEHTEELSSITEVVTTEENIPDVVPGSHLTPIERESSSPLSSNQSEPGSIALNSYHSRNCSESDHSRNGFDTDSSCLESHSSLSDSEFPPNNKGEIKTEGQELITVIKAPTSFGYDKPHVLVDLLVDDSGKESLIGYRPTEDSKEFS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable