Principaux documents
SAB1401202
Sigma-Aldrich
Anti-IFNA21 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC126687, MGC126689
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFNA21(3452)
Immunogène
IFNA21 (AAH69329.1, 1 a.a. ~ 189 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALSFSLLMAVLVLSYKSICSLGCDLPQTHSLGNRRALILLAQMGRISPFSCLKDRHDFGFPQEEFDGNQFQKAQAISVLHEMIQQTFNLFSTKDSSATWEQSLLEKFSTELNQQLNDLEACVIQEVGVEETPLMNVDSILAVKKYFQRITLYLTEKKYSPCAWEVVRAEIMRSFSLSKIFQERLRRKE
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable