Principaux documents
SAB1401152
Sigma-Aldrich
Anti-GJB5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
CX31.1
100 μG
754,00 $
754,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
754,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
754,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GJB5(2709)
Description générale
Gap junctions are conduits that allow the direct cell-to-cell passage of small cytoplasmic molecules, including ions, metabolic intermediates, and second messengers, and thereby mediate intercellular metabolic and electrical communication. Gap junction channels consist of connexin protein subunits, which are encoded by a multigene family.[supplied by OMIM
Immunogène
GJB5 (NP_005259.1, 1 a.a. ~ 273 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNWSIFEGLLSGVNKYSTAFGRIWLSLVFIFRVLVYLVTAERVWSDDHKDFDCNTRQPGCSNVCFDEFFPVSHVRLWALQLILVTCPSLLVVMHVAYREVQEKRHREAHGENSGRLYLNPGKKRGGLWWTYVCSLVFKASVDIAFLYVFHSFYPKYILPPVVKCHADPCPNIVDCFISKPSEKNIFTLFMVATAAICILLNLVELIYLVSKRCHECLAARKAQAMCTGHHPHGTTSSCKQDDLLSGDLIFLGSDSHPPLLPDRPRDHVKKTIL
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable