SAB1401100
Anti-CYC1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
UQCR4
754,00 $
About This Item
754,00 $
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CYC1(1537)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAAAAASLRGVVLGPRGAGLPGARARGLLCSARPGQLPLRTPQAVALSSKSGLSRGRKVMLSALGMLAAGGAGLAVALHSAVSASDLELHPPSYPWSHRGLLSSLDHTSIRRGFQVYKQVCASCHSMDFVAYRHLVGVCYTEDEAKELAAEVEVQDGPNEDGEMFMRPGKLFDYFPKPYPNSEAARAANNGALPPDLSYIVRARHGGEDYVFSLLTGYCEPPTGVSLREGLYFNPYFPGQAIAMAPPIYTDVLEFDDGTPATMSQIAKDVCTFLRWASEPEHDHRKRMGLKMLMMMALLVPLVYTIKRHKWSVLKSRKLAYRPPK
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable