Principaux documents
SAB1400847
Sigma-Aldrich
Anti-MGC50559 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC50559
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Catégories apparentées
Immunogène
MGC50559 (NP_776163, 1 a.a. ~ 262 a.a) full-length human protein.
Sequence
MALSLGWKAHRNHCGLLLQALRSSGLLLFPCGQCPWRGAGSFLDPEIKAFLEENTEVTSSGSLTPEIQLRLLTPRCKFWWERADLWPHSDPYWAIYWPGGQALSRYLLDNPDVVRGKSVLDLGSGCGATAIAAKMSGASRILANDIDPIAGMAITLNCELNRLNPFPILIQNILNLEQDKWDLVVLGDMFYDEDLADSLHQWLKKCFWTYRTRVLIGDPGRPQFSGHSIQHHLHKVVEYSLLESTRQENSGLTTSTVWGFQP
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable