SAB1400794
Anti-C1orf87 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ44073, Anti-MGC34837
673,00 $
About This Item
673,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C1orf87(127795)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MSSAWKTPRGSDAMPEIMVKIIGSKHFQYLVEKPKIKENDSLKTETQTMHQKPMTDNARQMSRDTPVPINFTDQQTTDNPDDVKEKKHPENNQKSENNQKLLTGANSSRFLDGNIPSQANVHCSSVPTGDQSLSYVHGIPRRKLRDWSLEQMVRGSSDQPEDIGQSPSGTTNEDAFLLALVRRELKSRPLSSNLLEKLQKELKILDPISSGFLLQSQLSRLFLKHEVPLQLPTVKILCQRFSKRGSPEMVNYEKLLWFLNSAASDYPQQNKAAADLRKTESHGTHSQSTPPQHSSSQPEVNRSLLEILKMALRTTNGRLNIDNLNLSFRKEDRSFSGCLPLPKVRAICGKHGLYLTLSLLETLLNHQDLGYQNEIKWQNFVEMLTRASSDLLSDLPTGKNEKKAPAPPMEPEVPEMSQSKTEHMKTPEEELQPESSPAETSACKDPLKPLKIRPVSQPFVNPAVKNKAEECETWIDRFRKLENALYLCDLSNTGVLEKERARRLIHNYNLIYNLSLSPQKIDQALRRFRSGENMLLEPALRYLKEL
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable