Principaux documents
SAB1400776
Sigma-Aldrich
Anti-LARP4 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686E039, Anti-MGC74631, Anti-PP13296
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LARP4(113251)
Immunogène
LARP4 (NP_954658, 1 a.a. ~ 730 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLLFVEQVASKGTGLNPNAKVWQEIAPGNTDATPVTHGTESSWHEIAATSGAHPEVSVFNTGNAELSEDICKEYEVMYSSSCETTRNTTGIEESTDGMILGPEDLSYQIYDVSGESNSAVSTEDLKECLKKQLEFCFSRENLSKDLYLISQMDSDQFIPIWTVANMEEIKKLTTDPDLILEVLRSSPMVQVDEKGEKVRPSHKRCIVILREIPETTPIEEVKGLFKSENCPKVISCEFAHNSNWYITFQSDTDAQQAFKYLREEVKTFQGKPIMARIKAINTFFAKNGYRLMDSSIYSHPIQTQAQYASPVFMQPVYNPHQQYSVYSIVPQSWSPNPTPYFETPLAPFPNGSFVNGFNSPGSYKTNAAAMNMGRPFQKNRVKPQFRSSGGSEHSTEGSVSLGDGQLNRYSSRNFPAERHNPTVTGHQEQTYLQKETSTLQVEQNGDYGRGRRTLFRGRRRREDDRISRPHPSTAESKAPTPKFDLLASNFPPLPGSSSRMPGELVLENRMSDVVKGVYKEKDNEELTISCPVPADEQTECTSAQQLNMSTSSPCAAELTALSTTQQEKDLIEDSSVQKDGLNQTTIPVSPPSTTKPSRASTASPCNNNINAATAVALQEPRKLSYAEVCQKPPKEPSSVLVQPLRELRSNVVSPTKNEDNGAPENSVEKPHEKPEARASKDYSGFRGNIIPRGAAGKIREQRRQFSHRAIPQGVTRRNGKEQYVPPRSPK
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable