SAB1400675
Monoclonal Anti-MRPS25 antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp313H0817, Anti-FLJ00023, Anti-MRP-S25, Anti-RPMS25
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MRPS25(64432)
Description générale
Immunogène
Sequence
MPMKGRFPIRRTLQYLSQGNVVFKDSVKVMTVNYNTHGELGEGARKFVFFNIPQIQYKNPWVQIMMFKNMTPSPFLRFYLDSGEQVLVDVETKSNKEIMEHIRKILGKNEETLREEEEEKKQLSHPANFGPRKYCLRECICEVEGQVPCPSLVPLPKEMRGKYKAALKADAQD
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable