SAB1400514
Anti-SSU72 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ13048, Anti-HSPC182, Anti-PNAS-120
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SSU72(29101)
Immunogène
Sequence
MPSSPLRVAVVCSSNQNRSMEAHNILSKRGFSVRSFGTGTHVKLPGPAPDKPNVYDFKTTYDQMYNDLLRKDKELYTQNGILHMLDRNKRIKPRPERFQNCKDLFDLILTCEERVYDQVVEDLNSREQETCQPVHVVNVDIQDNHEEATLGAFLICELCQCIQHTEDMENEIDELLQEFEEKSGRTFLHTVCFY
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable