SAB1400416
Anti-KRR1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HRB2, Anti-RIP-1
673,00 $
About This Item
673,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRR1(11103)
Catégories apparentées
Immunogène
Sequence
MASPSLERPEKGAGKSEFRNQKPKPENQDESELLTVPDGWKEPAFSKEDNPRGLLEESSFATLFPKYREAYLKECWPLVQKALNEHHVNATLDLIEGSMTVCTTKKTFDPYIIIRARDLIKLLARSVSFEQAVRILQDDVACDIIKIGSLVRNKERFVKRRQRLIGPKGSTLKALELLTNCYIMVQGNTVSAIGPFSGLKEVRKVALDTMKNIHPIYNIKSLMIKRELAKDSELRSQSWERFLPQFKHKNVNKRKEPKKKTVKKEYTPFPPPQPESQIDKELASGEYFLKANQKKRQKMEAIKAKQAEAISKRQEERNKAFIPPKEKPIVKPKEASTETKIDVASIKEKVKKAKNKKLGALTAEEIALKMEADEKKKKKKK
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable