Principaux documents
SAB1400332
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJA3 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ45758, Anti-TID1, Anti-hTid-1
50 μG
673,00 $
673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
673,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DNAJA3(9093)
Catégories apparentées
Description générale
DNAJA3 belongs to the evolutionarily conserved DNAJ/HSP40 family of proteins. For background information on the DNAJ family, see MIM 608375.[supplied by OMIM
Immunogène
DNAJA3 (NP_005138.2, 1 a.a. ~ 480 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAARCSTRWLLVVVGTPRLPAISGRGARPPREGVVGAWLSRKLSVPAFASSLTSCGPRALLTLRPGVSLTGTKHYPFICTASFHTSAPLAKEDYYQILGVPRNASQKEIKKAYYQLAKKYHPDTNKDDPKAKEKFSQLAEAYEVLSDEVKRKQYDAYGSAGFDPGASGSQHSYWKGGPTVDPEELFRKIFGEFSSSSFGDFQTVFDQPQEYFMELTFNQAAKGVNKEFTVNIMDTCERCNGKGNEPGTKVQHCHYCGGSGMETINTGPFVMRSTCRRCGGRGSIIISPCVVCRGAGQAKQKKRVMIPVPAGVEDGQTVRMPVGKREIFITFRVQKSPVFRRDGADIHSDLFISIAQALLGGTARAQGLYETINVTIPPGTQTDQKIRMGGKGIPRINSYGYGDHYIHIKIRVPKRLTSRQQSLILSYAEDETDVEGTVNGVTLTSSGGSTMDSSAGSKARREAGEDEEGFLSKLKKMFTS
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable