Principaux documents
SAB1400197
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PDE4C antibody produced in mouse
clone 6A10, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-DPDE1, Anti-MGC126222, Anti-PDE4C-791
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6A10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PDE4C(5143)
Immunogène
PDE4C (NP_000914, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MENLGVGEGAEACSRLSRSRGRHSMTRAPKHLWRQPRRPIRIQQRFYSDPDKSAGCRERDLSPRPELRKSRLSWPVSSCRRFDLENGLSCGRRALDPQS
Forme physique
Solution
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable