SAB1400070
Monoclonal Anti-DAZ1 antibody produced in mouse
clone 3A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DAZ, Anti-SPGY
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DAZ1(1617)
Description générale
Immunogène
Sequence
SSSAAASQGWVLPEGKIVPNTVFVGGIDARMDETEIGSCFGRYGSVKEVKIITNRTGVSKGYGFVSFVNDVDVQKIVGSQIHFHGKKLKLGPAIRKQKLC
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable