Principaux documents
SAB1400026
Sigma-Aldrich
Anti-BPHL antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Bph-rp, Anti-MCNAA, Anti-MGC125930, Anti-MGC41865
50 μG
673,00 $
673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 μG
673,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
673,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BPHL(670)
Description générale
This gene encodes a member of the serine protease family of hydrolytic enzymes which contain a serine in their active site. The encoded protein may play a role in activation of the antiviral prodrug valacyclovir. Alternatively spliced transcript variants have been described
Immunogène
BPHL (NP_004323.1, 1 a.a. ~ 274 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPRNLLYSLLSSHLSPHFSTSVTSAKVAVNGVQLHYQQTGEGDHAVLLLPGMLGSGETDFGPQLKNLNKKLFTVVAWDPRGYGHSRPPDRDFPADFFERDAKDAVDLMKALKFKKVSLLGWSDGGITALIAAAKYPSYIHKMVIWGANAYVTDEDSMIYEGIRDVSKWSERTRKPLEALYGYDYFARTCEKWVDGIRQFKHLPDGNICRHLLPRVQCPALIVHGEKDPLVPRFHADFIHKHVKGSRLHLMPEGKHNLHLRFADEFNKLAEDFLQ
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable