SAB1306762
ANTI-VEGFC antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Flt4 ligand, VEGFC, Vascular endothelial growth factor C, Vascular endothelial growth factor-related protein
683,00 $
About This Item
683,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
46883 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:100
Isotype
IgG1, kappa
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VEGFC(7424)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable