SAB1305560
MONOCLONAL ANTI-ERK1/2 antibody produced in mouse
clone 784CT7.6.3, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
ERK1, MAPK3, Mitogen-activated protein kinase 3, PRKM3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
784CT7.6.3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
43136 Da
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: 1:1000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAPK3(5595)
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable