SAB1305504
MONOCLONAL ANTI-INTERFERON-ALPHA antibody produced in mouse
clone 278CT1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
IFNA1, Interferon alpha-1/13, Interferon alpha-D
745,00 $
About This Item
745,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
278CT1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
21725 Da
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:100
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IFNA1(3447)
Catégories apparentées
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable