Principaux documents
SAB1305494
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-PHOSPHO-PLM(S68) antibody produced in mouse
clone 41AT858.235, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
FXYD domain-containing ion transport regulator 1, Fxyd1, Phospholemman, Plm
400 μL
632,00 $
632,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
400 μL
632,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
632,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
41AT858.235, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
10323 Da
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
western blot: 1:100-~1:500
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer68)
Informations sur le gène
mouse ... Fxyd1(56188)
Forme physique
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable